Learn More
WTW™ Solutions électrolytiques KCL
Code produit 11823300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11823300 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11823300 Fournisseur WTW™ Code fournisseur 109705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.87€
    28.10€ / 250mL
    Économisez 18.77€
    40% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces solutions KCL sont idéales pour le fonctionnement, le nettoyage et le stockage des électrodes.
  • Solutions pour le fonctionnement, le nettoyage et le stockage des électrodes : remplissage simple et stockage sécurisé garantis 
  • Les électrolytes sont utilisés comme solutions de remplissage pour les électrodes remplies de liquide, et comme une solution de stockage pour tous les types d’électrodes de pH 
  • Comprend 1 flacon avec solution KCI de 250 ml 3 M/L
  • Solution électrolytique KCL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 100°C
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Transparent
Concentration 3 mol/L
Type Solution électrolytique KCl
Type de solution de remplissage Électrolyte
Comprend 1 flacon avec solution KCI de 250 ml 3 M/L
Conditionnement Flacon
Plage de pH 7
Hydrosoluble Oui