Learn More
KD Scientific Pompe haute pression Legacy KDS 410
Code produit 11965586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
220 V
Certifications/Conformité:
CE
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Certifications/Conformité unitSize
11965586 220 V CE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11965586 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 789410
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le nouveau modèle KDS410 est une pompe à seringue haute pression qui multiplie de plus de deux fois la force linéaire disponible sur la série KDS200. Cette force supplémentaire rend la pompe idéale pour la distribution de liquide aux réacteurs dans des applications chimiques ou pour le fonctionnement avec des fluides visqueux.
  • Configuration et installation rapides
  • Pinces pour seringue haute pression
  • Précision type de 1&pour cent ; ou supérieure
  • Env. Force linéaire 100de
  • Grande variété de seringues de 10&micro L à 140 ml
  • Large déplacement du piston
  • Remplissage rapide de liquide
  • Mode de réduction de puissance
  • Distribution de volume
  • Débit minimum de 0,001µ l/h (seringue 10&micro l)
  • Débit maximal de 145,5 ml/min (seringue de 140 ml)
  • Indication de panne de courant
  • Anti-siphon
  • Interface RS232
  • Connexion en série d’au plus 99 pompes
  • Les applications incluent la distribution continue de liquide, le dosage du réacteur de la centrale pilote, la distribution de fluides visqueux
  • La conception robuste du support de seringue garantit le maintien à niveau de la seringue pendant la distribution de liquide
  • Le débit sélectionnable est saisi directement dans le programme et stocké en mémoire
Spécification
Tension 220 V
Certifications/Conformité CE
Poids (impériale) 14,1 lb
Poids (métrique) 6,4 kg
Alimentation électrique 220 VAC, 50 / 60 Hz
Applications Idéal pour les applications nécessitant de multiples seringues, la distribution de volumes précis de liquides pour une multitude d’applications, y compris l’injection d’un calibrateur dans un spectromètre de masse ou une chambre de réaction, l’administration de médicaments à long terme aux animaux
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Justesse du débit ±<1 %
Nombre de canaux 1