Learn More
KD Scientific Pompe haute pression KDSP410 Legacy
Code produit 11975586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
11975586 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11975586 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 789412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6030.00€
    5383.95€ / 1 pièces
    Économisez 646.05€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à seringue haute pression idéale pour la distribution de liquide aux réacteurs dans des applications chimiques ou pour le travail avec des liquides visqueux
  • Plus du double de la force linéaire disponible sur la série KDS 200
  • La conception robuste du support de seringue garantit le maintien à niveau de la seringue pendant la distribution de liquide
  • Grande variété de seringues de 10 μl à 140 ml
  • Facile à configurer et à utiliser
  • Le débit sélectionnable est saisi directement dans le programme et stocké en mémoire
Spécification
Tension 220 V
Certifications/Conformité CE
Poids (impériale) 14,1 lb
Poids (métrique) 6,4 kg
Alimentation électrique 220 VAC, 50 / 60 Hz
Applications Idéal pour les applications nécessitant de multiples seringues, la distribution de volumes précis de liquides pour une multitude d’applications, y compris l’injection d’un calibrateur dans un spectromètre de masse ou une chambre de réaction, l’administrat
Type d’affichage LCD rétroéclairé
Justesse du débit ±<1 %
Nombre de canaux 1