Learn More
KD Scientific Pompe à seringue simple pour perfusion / prélèvement Legato 130
Code produit 13423649
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
3,66 pL/min à 3,818 mL/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
13423649 3,66 pL/min à 3,818 mL/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 13423649 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788130
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La pompe polyvalente offre une facilité d’utilisation inégalée grâce à son interface simple à écran tactile
La perfusion / le prélèvement à seringue simple fonctionne exclusivement avec des micro-seringues de 0,5 μl à 1000 μl et utilise une tête de pompe distante qui peut être placée à proximité de l’expérience pour éliminer le volume mort avec une longue tubulure.
  • Contient une seringue de 0,5 μl à 1 ml
  • Écran tactile couleur haute résolution
  • Fonction de verrouillage du pavé tactile
  • Voyant LED sur le panneau avant
  • Châssis entièrement métallique
  • Table à seringue intégrée
  • Force linéaire jusqu’à 11 lb
  • Techniques avancées de micropas
  • Interface RS485 intégrée
  • port USB
  • Interface E/S et TTL
  • Mode de fonctionnement continu
  • Joint anti-déversement
  • Programmable
Spécifications
  • Précision : ± 0,5 %
  • Reproductibilité : ± 0,5 %
  • Seringues (min / max) : 0,5μ L à 1000 μL
  • Débit, minimum (seringue de 0,5 μl) : 3,66 pl/min
  • Débit, maximum (seringue de 10 ml) : N/A
  • Débit, maximum (seringue de 60 ml) : N/A
  • Affichage : Affichage couleur TFT WQVGA 4,3 avec pavé tactile
  • Mémoire non volatile : Stocke tous les paramètres
  • Température de fonctionnement : 4°C à 40°C (40°F à 104°F)
  • Température de stockage : -10°C à 70°C (14°F à 158°F)
  • Humidité : HR 20 % à 80 % sans condensation
  • Mode de fonctionnement : Continu
  • Puissance : 100-240 VCA : 50/60 Hz, 50 W, fusible 0,5 A
  • Dimensions : 9 x 7 x 3,67 po. (22,6 x 19,05 x 7,62 cm)
  • Poids : 2,05kg (4,32 lb)
Certifications
CE, UL, CSA, système CB, EU RoHS
Remarque : L’utilisation des pompes à seringue KD Scientific est exclusivement réservée aux laboratoires. Elles n’ont pas été approuvées par la FDA pour un usage clinique chez l’homme.
Spécification
Tension 100/240 V
Débit 3,66 pL/min à 3,818 mL/min
Capacité (métrique) 0,5 à 1 000 μl
Certifications/Conformité CE, UL, CSA, système CB, EU RoHS
Connecteurs RS485 - IEEE-1394 6 pos, USB - Type B, E/S et TTL - Connecteur D-sub à 15 broches, pédale - mini-jack phono
Contrôleur Microprocesseur avec micropas de 0,062
Force linéaire (métrique) 5 kg
Force linéaire (impériale) 11 lb
Matériau Métal
Reproductibilité ± 0,05%
Poids (impériale) 4,32 lb
Poids (métrique) 2,05 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Type d’affichage TFT
Justesse du débit ± 0,5 %
Nombre de canaux 1
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 3,67 po
Hauteur totale (métrique) 7,62 cm
Longueur totale (impériale) 9 po
Longueur totale (métrique) 22,6 cm
Largeur totale (impériale) 7 po
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 4°C
Type de produit Pompe de retrait d’injection
Conditions de stockage -10°C à +70°C