Learn More
KD Scientific Adaptateur série Legatotrade; pour seringues Hamiltontrade;
Code produit 11935596
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue Gastight (25 et 50 ml)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11935596 Seringue Gastight (25 et 50 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11935596 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.30€
    35.22€ / 1 pièces
    Économisez 7.08€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Pour seringue Hamilton™ Gastight™ de 25, 50 et 100 ml
  • Sélection d’accessoires et de pièces de rechange pour vos pompes série Legato™
  • Requis pour la fonction de retrait
Spécification
Sans latex Oui
Type de produit Adaptateur
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Seringue Gastight (25 et 50 ml)