Learn More
KD Scientific Câble RS-232
Code produit 11915596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
0/1 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension unitSize
11915596 0/1 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11915596 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788308
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câble de communication RS232 de 2 m Legato™ série 200
  • Sélection d’accessoires et de pièces de rechange pour vos pompes série Legato™
  • Peut supporter jusqu’à quatre seringues en plastique ou en verre de 0,5 μl à 10 ml
Spécification
Tension 0/1 V
Type Câble de communication RS232 Legato™ série 200
Longueur totale (métrique) 2 m