Learn More
KD Scientific Câble de communication pompe à pompe RS-485
Code produit 16469700
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (impériale):
1,6 pi
6,6 pi
Longueur totale (métrique):
0,5 m
2 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (impériale) Longueur totale (métrique) Conditionnement
16469700 6,6 pi 2 m 1 pièce
11905606 1,6 pi 0,5 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16469700 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    100.50€ / 1 pièces
    Économisez 16.50€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Pour câble de communication de pompe à pompe RS485 Legato™ / Gemini 88 Plus
  • Sélection d’accessoires et de pièces de rechange pour vos pompes série Legato™
Spécification
Tension 0/1 V
Connecteurs RS-485
Longueur totale (impériale) 6,6 pi
Longueur totale (métrique) 2 m
Type de produit Câble RS-485