Learn More
KD Scientific Câble de communication PC à pompe USB
Code produit 11915606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (impériale):
6,6 pi
Longueur totale (métrique):
2 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (impériale) Longueur totale (métrique) unitSize
11915606 6,6 pi 2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11915606 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 788306
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour câble de communication de PC à pompe USB Legato™ / Gemini 88 Plus
  • Sélection d’accessoires et de pièces de rechange pour vos pompes série Legato™
Spécification
Longueur totale (impériale) 6,6 pi
Longueur totale (métrique) 2 m
Type Câble USB
Tension 0/1 V
Connectivité USB