Learn More
KDM4D-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16474726
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16474726 100 mg
16450037 50 mg
16436377 5 mg
16420949 1 mg
16413648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16474726 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101928
MedChemExpress KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.
KDM4D-IN-1 is a new histone lysine demethylase 4D (KDM4D) inhibitor with an IC50 value of 0.41±0.03 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau KDM4D-IN-1
CAS 2098902-68-0
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H7N5O
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 7.14 mg/mL (31.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=C1C=CC=N3
Poids moléculaire (g/mol) 225.21
Poids de la formule 225.21
Pourcentage de pureté 99.91%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death