Learn More
DWK Life Sciences Joint plat KECK™
Code produit 11706319 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
12 mm
16 mm
Matériau:
EPDM
Viton
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Matériau unitSize
11706319 12 mm EPDM 100 pièces
15371971 16 mm EPDM 50 pièces
15824698 16 mm Viton 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11706319 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286341506
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièce de rechange pour adaptateur KA KECK™
Le joint plat en tant que pièce de rechange pour l’adaptateur KA KECK™ est disponible dans les matériaux VITON et EPDM.
  • Le joint plat pour l’adaptateur KA KECK™ est disponible dans les matériaux VITON et EPDM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taille d’orifice 7,5 mm
À utiliser avec (application) Fermeture
Quantité 100/boîte
Diamètre (métrique) extérieur 12 mm
Matériau EPDM