Learn More
DWK Life Sciences Joint torique KECK™
Code produit 11701429 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
6 mm
6 mm
7,3 mm
Matériau:
EPDM
VITON
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Matériau unitSize
11701429 6 mm EPDM 100 pièces
15834698 7,3 mm EPDM 100 pièces
15921591 7,3 mm VITON 100 pièces
10419542 6 mm VITON 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11701429 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286342005
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pièce de rechange pour l’adaptateur KECK™ KA, de l’olive en verre à la buse en plastique filetée.
Le joint torique est un composant et donc une pièce de rechange pour l’adaptateur KECK™ KA de l’olive en verre à l’olive en plastique.
  • Le joint torique est une pièce de rechange pour l’adaptateur KECK™ KA et est installé entre le bouchon à vis et la bague de serrage pour l’adaptateur KA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Etanchéité
Quantité 100/boîte
Matériau EPDM
Diamètre (métrique) extérieur 6 mm
Dimensions 3 mm H