Learn More
DWK Life Sciences Joint torique KECK™
Code produit 15921591 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) extérieur:
6 mm
6 mm
7,3 mm
Matériau:
EPDM
VITON
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) extérieur Matériau Conditionnement
15921591 7,3 mm VITON 100 pièces
11701429 6 mm EPDM 100 pièces
15834698 7,3 mm EPDM 100 pièces
10419542 6 mm VITON 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15921591 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286342305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.24€
    79.80€ / 100 pièces
    Économisez 9.44€
    10% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Pièce de rechange pour l’adaptateur KECK™ KA, de l’olive en verre à la buse en plastique filetée.
Le joint torique est un composant et donc une pièce de rechange pour l’adaptateur KECK™ KA de l’olive en verre à l’olive en plastique.
  • Le joint torique est une pièce de rechange pour l’adaptateur KECK™ KA et est installé entre le bouchon à vis et la bague de serrage pour l’adaptateur KA.
Spécification
À utiliser avec (application) Etanchéité
Quantité 100/boîte
Matériau VITON
Diamètre (métrique) extérieur 7,3 mm
Dimensions 2,4 mm H