Learn More
Hamilton™ Aiguille à connecteur Kel-F
Code produit 11572445
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
Calibre 22
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Conditionnement
11572445 Calibre 22 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11572445 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 775013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    228.87€ / 6 pièces
    Économisez 27.13€
    10% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
Spécification
Type de produit Aiguille à embase
Jauge Calibre 22
Matériau du moyeu Kel-F
Longueur (métrique) de 9,5 à 304,8 mm
Modèle Point personnalisé