Learn More
Fisherbrand™ Blue line 3, armoire latérale Plus
Code produit 17157904 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
137 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17157904 137 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17157904
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le laveur-désinfecteur Blue line 3 est livré en version sous plan de travail avec séchage écologique grâce à une version de séchage à air actif plus puissante.
Le clavier doté de touches programmables tactiles est facilement accessible ; des informations détaillées sur les processus de programme s’affichent dans le grand écran OLED. La conception physique standard du Blue Line 3 vise à ne produire qu’un faible impact en termes environnementaux, opérationnels et financiers. Blue Line 3 dispose d’une large gamme de racks et de modules adaptés à tous les besoins dans les cliniques de chirurgie de jour, les cabinets dentaires, les salles communes, les cliniques privées, etc. Toutes les données de Blue Line 3 sont entièrement échangeables avec les systèmes de surveillance et de suivi courants. Toutes les données sont fournies au format XML.
  • Blue Line 3 avec armoire latérale PLUS
  • 1 pompe de dosage de produits chimiques sans débitmètre
  • 1 raccordement d’eau
  • Séchage à l’air chaud forcé
  • Condenseur
  • Élément chauffant de 6 kW
  • Éclairage dans la chambre
  • Adoucisseur d’eau
  • Système de filtration d’air HEPA14
  • Dimensions extérieures (P x l x H) : 630 x 600 x 840 mm
  • Chambre de lavage (P x l x H) : 550 x 530 x 470 mm
    • Dimensions extérieures avec module de séchage : 630 x 900 x 840 mm
Spécification
Description Modèle d’armoire latérale Plus
Affichage Écran tactile
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur / désinfecteur professionnel
Volume (métrique) 137 L
Consommation d’eau 8 à 14 L/Phase
Couleur Blanc
Modèle Blue line 3, armoire latérale Plus
Certifications/Conformité EN ISO 13485, EN 61010-2-040 et EN ISO 15883-1-2-5-6
À utiliser avec (application) Lavage et désinfection du matériel et des accessoires de laboratoire
Profondeur (impériale) 2 pi 0,8 in
Profondeur (métrique) 630 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 550 x 530 x 470 mm
Dimensions (L x l x H) 630 x 900 x 840 mm
Poids (métrique) à l’expédition 157 kg
Alimentation électrique 200 à 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 à 13 kW
Tension 400 V
Fréquence 50/60 Hz