Learn More
Fisherbrand™ Blue line 4, 1 porte manuelle avec séchoir
Code produit 17177904 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Consommation d’eau:
12 à 15 L/Phase
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Consommation d’eau Conditionnement
17177904 12 à 15 L/Phase 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17177904
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 22-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le lave-linge désinfecteur Blue line 4 occupe très peu d'espace et dispose de portes manuelles permettant le chargement directement par la porte ouverte.
  • Blue Line 4, 1 porte avec séchoir manuel porte éclairée chambre de lavage
  • Portes en verre trempé
  • Niveau sonore ≤ 53 dBA
  • Séchage électrique
  • 2 capteurs de température dans la chambre de lavage
  • 2 raccordements d’alimentation en eau
  • 2 unités de dosage de détergent
  • Durée du cycle validée : 50 à 55 min.
  • Consommation d'eau : 12 à 15 L par séquence
  • Capacité de la chambre de lavage : 197 L / 225 L
  • Capacité du panier : 8 DIN (480 x 250 x 50 mm)
  • Dimensions extérieures (P x l x H) : 700 x 600 x 1790 mm
  • Chambre de lavage (P x l x H) : 610 x 540 x 550 mm
  • Puissance : 3 x 400 V, 50 Hz, 10 kW
Spécification
Affichage Écran tactile
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur / désinfecteur professionnel
Consommation d’eau 12 à 15 L/Phase
Couleur Blanc
Modèle Blue line 4, 1 porte manuelle avec séchoir
Certifications/Conformité EN ISO 13485, EN 61010-2-040 et EN ISO 15883-1-2-5-6
À utiliser avec (application) Lavage et désinfection du matériel et des accessoires de laboratoire
Profondeur (impériale) 2 pi 3,6 in
Profondeur (métrique) 700 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 610 x 540 x 550 mm
Dimensions (L x l x H) 700 x 600 x 1790 mm
Alimentation électrique 200 à 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 à 13 kW
Tension 400 V
Fréquence 50/60 Hz