Learn More
Fisherbrand™ Blue line 5, 1 porte manuelle avec séchoir
Code produit 17107914 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Consommation d’eau:
12 à 15 L/Phase
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Consommation d’eau Conditionnement
17107914 12 à 15 L/Phase 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17107914
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le laveur-désinfecteur Blue line 5 est facile à utiliser grâce à un panneau tactile avec fonction de balayage qui affiche toutes les informations pertinentes du programme nécessaires aux opérateurs.
Blue Line 5 affiche une consommation d’énergie et d’eau la plus faible du marché : maintient des coûts d’exploitation au minimum et contribue à un environnement propre. Blue line 5 est également faible en matière de coûts de fonctionnement. Blue line 5 convient aux chariots flexibles de 5 ou 6 niveaux et peut contenir jusqu’à 12 paniers DIN. Toutes les données de Blue line 5 sont entièrement échangeables avec les systèmes informations courants.
  • Blue line 5, 1 porte manuelle avec séchoir
  • Chambre de lavage éclairée
  • Portes en verre trempé
  • Couvercle en verre hygiénique à l’avant
  • Écran tactile
  • Grand écran 7”
  • Commande avec fonction de balayage
  • Diagramme de processus graphiques
  • Niveau sonore < 55 dBA
  • Séchage électrique ou à la vapeur
  • Raccords d’alimentation en eau 2 + 1
  • Unités de dosage de produits chimiques 2 + 2
  • Durée du cycle validée : Standard environ 45 min.
  • Consommation d'eau : 12 à 15 L par phase
  • Capacité de la chambre de lavage : 237 L / 285 L
  • Capacité : 12 DIN (480 x 250 x 50 mm) ou 5 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Options d'alimentation : 200 à 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 à 13 kW
  • Dimensions extérieures (P x L x H) : 712 x 662 x 1985 mm
    • Chambre de lavage (P x l x H) : 610 x 550 x 690 mm
Spécification
Affichage Écran tactile
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur / désinfecteur professionnel
Volume (métrique) 231 L
Consommation d’eau 12 à 15 L/Phase
Couleur Blanc
Modèle Blue line 5, 1 porte manuelle avec séchoir
Certifications/Conformité EN ISO 13485, EN 61010-2-040 et EN ISO 15883-1-2-5-6
À utiliser avec (application) Lavage et désinfection du matériel et des accessoires de laboratoire
Profondeur (impériale) 2 pieds 4,4 in
Profondeur (métrique) 712 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 610 x 550 x 690 mm
Dimensions (L x l x H) 712 x 662 x 1985 mm
Alimentation électrique 200 à 480 V+N+P, 50/60 Hz, 7 à 13 kW
Tension 400 V
Fréquence 50/60 Hz