Learn More
Fisherbrand™ Blue line 6, 1 porte coulissante avec séchoir
Code produit 17127914 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
2 pi 8,3 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (impériale) Conditionnement
17127914 2 pi 8,3 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17127914
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le lave-linge désinfecteur Blue line 6 est doté de portes coulissantes permettant un chargement manuel, automatique ou par robot.
La conception élégante offre une surface lisse en verre trempé facile à nettoyer. Blue line 6 est facile à utiliser grâce à son écran tactile avec fonction de balayage : toutes les informations pertinentes s’affichent dans un petit écran. Blue line 6 est conçu pour réduire tous les coûts liés à une empreinte environnementale, physique, opérationnelle et financière. Blue line 6 est livré avec une large gamme de racks, de chariots et de modules. Toutes les données de Blue line 6 sont entièrement échangeables avec les systèmes informations courants.
  • Blue line 6, 1 porte coulissante avec séchoir Chambre de lavage éclairée
  • Portes en verre trempé
  • Couvercle en verre hygiénique à l’avant
  • Grand écran tactile 7”
  • Commande avec fonction de balayage
  • Diagramme de processus graphiques
  • Niveau sonore < 60,5 dBA
  • Séchage électrique ou à la vapeur
  • Raccords d’alimentation en eau 2 + 1
  • Unités de dosage de produits chimiques 2 + 2
  • Durée du cycle validée : Standard environ 45 min.
  • Consommation d'eau : 22 à 25 L par phase
  • Capacité de la chambre de lavage : 413 L / 492 L
  • Capacité : 18 DIN (480 x 250 x 50 mm) ou 10 SPRI (450 x 340 x 70 mm)
  • Options d'alimentation : 200 à 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 à 25,5 kW
  • Dimensions extérieures (P x l x H) : 936 x 820 x 1985 mm
  • Chambre de lavage (P x l x H) : 850 x 705 x 690 mm
Spécification
Affichage Écran tactile
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Laveur / désinfecteur professionnel
Volume (métrique) 413 L
Consommation d’eau 22 à 25 L/Phase
Couleur Blanc
Modèle Blue line 6, 1 porte coulissante avec séchoir
Certifications/Conformité EN ISO 13485, EN 61010-2-040 et EN ISO 15883-1-2-5-6
À utiliser avec (application) Lavage et désinfection du matériel et des accessoires de laboratoire
Profondeur (impériale) 2 pi 8,3 in
Profondeur (métrique) 820 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 850 x 705 x 690 mm
Dimensions (L x l x H) 936 x 820 x 1985 mm
Alimentation électrique 200 à 480 V+N+P, 50/60 Hz, 12 à 25,5 kW
Tension 400 V
Fréquence 50/60 Hz