Learn More
Kenpaullone, MedChemExpress
Code produit. 16471317
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16471317
Marque: Medchem Express HY12302
MedChemExpress Kenpaullone is a potent inhibitor of CDK1/cyclin B and GSK-3β, with IC50s of 0.4 μM and 23 nM, and also inhibits CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, and CDK5/p25 with IC50s of 0.68 μM, 7.5 μM, 0.85 μM, respectively. Kenpaullone, a small molecule inhibitor of KLF4, reduces self-renewal of breast cancer stem cells and cell motility in vitro.
Kenpaullone is a potent inhibitor of CDK1/cyclin B and GSK-3β, with IC50s of 0.4 μM and 23 nM, and also inhibits CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, and CDK5/p25 with IC50s of 0.68 μM, 7.5 μM, 0.85 μM, respectively. Kenpaullone, a small molecule inhibitor of KLF4, reduces self-renewal of breast cancer stem cells and cell motility in vitro.
Spécification
Nom chimique ou matériau Kenpaullone
CAS 142273-20-9
Couleur Off-white to yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H11BrN2O
Quantité 50 mg
Synonyme 9-Bromopaullone NSC-664704
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 35 mg/mL (106.97 mM)
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(NC3=C4C=C(Br)C=C3)=C4C1
Poids moléculaire (g/mol) 327.18
Poids de la formule 327.18
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.