Learn More
Gibco™ SFM de kératinocyte (1X), avec L-glutamine, sans chlorure de calcium
Code produit 11504546 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11504546 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11504546 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10725018
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
SFM de kératinocyte (1X), avec L-glutamine, sans chlorure de calcium
avec L-glutamine
, sans chlorure de calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de cellule Cellules kératinocytes, cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Exempt de chlorure de calcium
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8°C).
Culture Type Culture de cellules de mammifères