Learn More
Gibco™ Keratinocyte SFM (1X), without calcium chloride
Code produit 10505013 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10505013 500 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10505013 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 37010022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00€
    188.65€ / 1 kits
    Économisez 60.35€
    24% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SFM de kératinocyte (1X), sans chlorure de calcium
Contient de la L-glutamine mais pas de chlorure de calcium. Le SFM de kératinocyte est fourni avec un facteur de croissance épidermique recombinant humain préqualifié de 1-53 (EGF 1-53) et un extrait pituitaire bovin (BPE) dans des emballages distincts. Les composants ne sont pas vendus séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de cellule Cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Kit d’outils
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif Exempt de chlorure de calcium
Quantité 500 ml
Contenu et stockage • 500 ml de milieu basal de SFM de kératinocyte ; stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) et à l’abri de la lumière
• 25 mg d’extrait pituitaire bovin (BPE) ; stocker au congélateur (-5 à -20°C) et à l’abri de la lumière
• 2,5 µg d’EGF, recombinant humain ; stocker au congélateur (-5 à -20°C) et à l’abri de la lumière
Milieu complet : stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) et à l’abri de la lumière
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.