Learn More
Gibco™ SFM de kératinocytes (1X)
Code produit 12539079 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12539079 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12539079 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17005042
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Contient de la L-glutamine.
Keratinocyte SFM (serum-free medium) is optimized for the growth and maintenance of human keratinocytes and other types of epithelial cells without the need for a feeder layer of cells. The complete medium may be used to cultivate human epidermal keratinocytes for studies involving dermal substitutes, in vitro toxicology, and gene therapy.
Le SFM de kératinocyte est fourni avec un facteur de croissance épidermique recombinant humain préqualifié de 1-53 (EGF 1-53) et un extrait pituitaire bovin (BPE) dans des emballages distincts. Les composants ne sont pas vendus séparément.
Remarque :
un fichier maître de SFM de kératinocyte a été soumis à la FDA. Il est possible d’obtenir une autorisation de renvoi au fichier maître en contactant les services techniques ou votre représentant commercial le plus proche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes, cellules épithéliales
Classification Sans sérum, Serum-free
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Kit d’outils
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérilisation par filtration
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Sans additif No Antibiotics
Quantité 500 ml
Contenu et stockage • 500 ml de milieu de base Keratinocyte-SFM ; conserver au réfrigérateur (2-8°C) à l’abri de la lumière
• 25 mg d’extrait hypophysaire bovin (BPE) ; conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière
• 2,5 μg d’EGF, recombinant humain ; conserver au congélateur (-5 à -20°C) à l’abri de la lumière
Milieu complet : conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière
Culture Type Culture de cellules de mammifères