Learn More
Ion Torrent™ SFM de kératinocyte, avec L-glutamine
Code produit 11590526 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
Conditionnement:
5000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11590526 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11590526 Fournisseur Ion Torrent™ Code fournisseur 17005059
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Keratinocyte-SFM, with L-glutamine
avec L-glutamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes, cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol
Quantité 10 x 500 ml
Culture Type Culture de cellules de mammifères
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.