Learn More
Gibco™ SFM de kératinocyte, avec L-glutamine
Code produit 11580526 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580526 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11580526 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 17005034
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
SFM de kératinocyte, avec L-glutamine
avec L-glutamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules épithéliales
Forme Liquide
Type de produit Milieu SFM de kératinocyte
Avec additifs Glutamine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Source Humaine
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu SFM de kératinocyte, 500 ml, forme liquide, espèces humaines, avec L-glutamine, conditions de conservation entre 2 et 8°C, utilisé pour la culture des cellules de mammifères