Learn More
Milieu SFM de kératinocyte (kit) avec L-glutamine, EGF et BPE
Code produit 10144892 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10144892 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10144892 Fournisseur Gibco Code fournisseur 17005075
 Article restreint
En stock
Avec : L-Glutamine, EGF et BPE.
Durée de conservation après l’ajout d’un supplément : 2 semaines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules kératinocytes, cellules épithéliales
Classification Sans sérum
Type de produit Milieu sans sérum (SFM)
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Glutamine, Rouge de phénol, EGF, BPE
Quantité 1 kit
pH 7 à 8,1
Contenu et stockage • 500 ml de kératinocyte-SFM 1X avec L-glutamine (stocker entre 2°C et 8°C)
• 1 flacon d’EGF recombinant humain (stocker entre -5°C et -30°C)
• 1 flacon d’extrait pituitaire bovin (stocker entre -5°C et -30°C)
Culture Type Culture de cellules de mammifères