Learn More
Gibco™ Supplément de SFM de kératinocyte : Facteur de croissance épidermique recombinant humain (EGF 1-53) & extrait pituitaire bovin (BPE)
Code produit 10134762 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10134762 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10134762 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 37000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    181.65€ / 1mL
    Économisez 32.35€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Supplément de SFM de kératinocyte : Facteur de croissance épidermique recombinant humain (EGF 1-53) & extrait pituitaire bovin (BPE)
Facteur de croissance épidermique recombinant humain (EGF 1-53) extrait pituitaire bovin (BPE)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage –5 à –30°C
Description Supplément kératinocyte-SFM, 1 ml, cellules épithéliales, type de cellule kératinocytes, espèces humaines, condition d’expédition de glace sèche, concentration sans sérum, indicateur rouge de phénol, pour culture cellulaire de mammifères, température de conservation comprise entre –5 et –30°
Type de cellule Cellules épithéliales, kératinocytes
Type de produit Supplément de kératinocyte-SFM
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 1 mL
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic