Learn More
Kérosène D80 pour utilisation en laboratoire, Chem Lab
Code produit 15937996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15937996 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15937996 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.1123.9010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.42€
    84.70€ / 10L
    Économisez 106.72€
    55% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
CAS 64742-47-8
Plage d’ébullition 192 à 245 °C
Couleur Incolore
Densité 0.8 g/mL
Point d’éclair 79 °C
Conditionnement Polyéthylène
Quantité 10 L
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kerosene D80
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Kerosene