Spécification
| CAS | 64742-47-8 |
| Plage d’ébullition | 194 °C à 250 °C |
| Point d’éclair | 70 °C |
| Conditionnement | ECOT |
| Quantité | 5 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- alcanes en C11-14, iso-, <2% aromatics
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans dans une installation de traitement et d'élimination appropriée, conformément aux lois et aux réglem.