Learn More
Kérosène, faible odeur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333546 2500 mL 2.50L
11323546 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 11333546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14479.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 64742-47-8
Kerosene is ideal for dilution of oils and other organic fluids for determination of metal traces. It is used in paints & coatings, consumer products, printing inks and agricultural chemical applications. It is also used in food contact applications such as aluminum rolling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le kérosène est idéal pour la dilution d’huiles et d’autres liquides organiques dans le but de déterminer des traces métalliques. Il est utilisé dans les peintures & les revêtements, les encres d’impression et les applications chimiques agricoles. Il est également utilisé dans les applications de contact alimentaire, telles que le laminage de l’aluminium.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,02 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64742-47-8
Numéro MDL MFCD00135561
Synonyme Kerosine
Spécification
Nom chimique ou matériau Kerosene
Note relative au nom low odor
Densité 0.8
Point d’ébullition 200°C to 250°C
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.444
Quantité 2500 mL
Merck Index 14,5294
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.02g/L at 20°C).
compliance-icons
Identifiant produit
  • Kerosene, low odor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Petroleum distillates, hydrotreated light