Learn More
Ketanserin, MedChemExpress
Code produit 16485026
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485026 100 mg
16400407 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16485026 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10562
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Ketanserin is a selective 5-HT2 receptor antagonist. Ketanserin also blocks hERG current (IhERG) in a concentration-dependent manner (IC50=0.11 μM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketanserin
CAS 74050-98-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H22FN3O3
Quantité 100 mg
Synonyme R41468
Informations sur la solubilité DMSO : 16.67 mg/mL (42.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 5 mg/mL (12.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CC=C1N2)N(CCN3CCC(C(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC3)C2=O
Poids moléculaire (g/mol) 395.43
Poids de la formule 395.43
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation