Learn More
Kétansérine, TRC
Code produit 30393365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393365 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK16545050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketanserin
CAS 74050-98-9
Formule moléculaire C22 H22 F N3 O3
Quantité 50 mg
Synonyme 3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,4(1H,3H)-quinazolinedione, Ketanserin, Ketensin, R 41468, Suffrexal, Vulketan Gel
Formule InChI InChI=1S/C22H22FN3O3/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29)
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CCN3C(=O)Nc4ccccc4C3=O)CC2
Nom IUPAC 3-[2-[4-(4-fluorobenzoyl)pipéridin-1-yl]éthyl]-1H-quinazoline-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 395.43
Poids de la formule 395.1645