Learn More
R&D Systems™ Ketoconazole
Code produit 30001194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001194 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30001194 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1103/100
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cytochrome P450c17 inhibitor
Inhibitor of cytochrome P450c17. Enhances the formation of myelin basic protein-positive oligodendrocytes from oligodendrocyte progenitor cells in vitro and promotes remyelination in vivo. Also an antifungal agent. Brain penetrant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketoconazole
CAS 65277-42-1
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C26H28Cl2N4O4
Poids de la formule 531.44
Pureté >99%
Poids moléculaire 534.452