Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kétoconazole, 98 %
Code produit 15515156 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15515156 5 g 5g
15321788 1 g 1g
15525156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15515156 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 455470050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-09-2026
Ajouter au panier
Le kétoconazole, numéro CAS 65277-42-1, est un agent antifongique à large spectre synthétique capable d’inhiber une variété d’infections fongiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le kétoconazole est un agent antifongique imidazole
  • Il fonctionne en inhibant la synthèse de l’ergostérol, qui est l’équivalent fongique du cholestérol
Applications
  • Le kétoconazole présente une activité fongicide contre une variété d’infections à levures
  • C’est un inhibiteur du CYP3A4, qui est nécessaire pour la conversion du lanostérol en ergostérol
  • Il augmente la perméabilité cellulaire fongique
  • Il inhibe également la respiration endogène en perturbant les phospholipides membranaires
  • Le kétoconazole peut également inhiber la synthèse de la thromboxane et des stérols tels que l’aldostérone, le cortisol et la testostérone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65277-42-1
Formule moléculaire C26H28Cl2N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 531.44
Clé InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonyme ketoconazole
CID PubChem 76973198
Nom IUPAC 2,2,2-trideutério-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(imidazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthoxy]phényl]pipérazine-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketoconazole
Point de fusion 148.0°C to 150.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (80°C, 4 h) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,less soluble in ethanol,slightly soluble in dichloromethane or chloroform
Poids de la formule 531.44
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ketoconazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.