Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ketoconazole |
| Type | Kétoconazole |
| Forme physique | Poudre |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 mg |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Poids de la formule | 531.44 |