Learn More
Ketoconazole, Fisher BioReagents
Code produit 11448353
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11448353 1 g Verre ambré 1g
10430015 50 mg Verre ambré 50mg
10754344 100 mg Verre ambré 100mg
10032624 500 mg Verre ambré 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11448353 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP27341
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le kétoconazole est un inhibiteur du cytochrome P450 et présente une activité anti-psoriasique. Un agent antifongique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65277-42-1
Formule moléculaire C26H28Cl2N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 534.452
Clé InChI XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N
Synonyme ketoconazole
CID PubChem 76973198
Nom IUPAC 2,2,2-trideutério-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-dichlorophényl)-2-(imidazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolan-4-yl]méthoxy]phényl]pipérazine-1-yl]éthanone
SMILES CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketoconazole
Point de fusion 148°C
Couleur Blanc
Résidus d’allumage < 0.1%
Perte à la dessiccation < 0.5%
Intervalle de fusion Inclusive between 148°C
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 g
Merck Index 15, 5349
Poids de la formule 531.44
Forme physique Solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ketoconazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.