Learn More
Ketoconazole, MedChemExpress
Description
Ketoconazole (R-41400) is an imidazole anti-fungal agent, a CYP3A4 and CYP24A1 inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ketoconazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 65277-42-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C26H28Cl2N4O4 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | Ketoconazol R 41400 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (47.04 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |