Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alpha-Ketoglutaric Acid |
| CAS | 328-50-7 |
| Formule moléculaire | C5H6O5 |
| Numéro MDL | MFCD00004165 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid |
| Clé InChI | KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-oxopentanedioïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.098 |
| Afficher plus |