Learn More
Abcam Kit de dosage du corps cétonique
Code produit 32115694 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115694 100 tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32115694 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab318308100Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Mesurez la 3-hydroxybutyrate en 1h dans des biofluides avec le kit de test du corps cétonique AB318308. Utilisez avec un lecteur de microplaques.
Mesurez la 3-hydroxybutyrate en 1h dans des biofluides avec le kit de test du corps cétonique AB318308. Utilisez avec un lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 100 tests