Learn More
Ketoprofen, MedChemExpress
Description
Ketoprofen (RP-19583) is a non-steroidal anti-inflammatory agent. Ketoprofen can inhibits the activity of cyclooxygenase with IC50 values of 2 nM (COX-1) and 26 nM (COX-2). which is potential in the research of inflammation, immunology, and metabolic disease such as obesity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ketoprofen |
| CAS | 22071-15-4 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H14O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | RP-19583 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.27 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| SMILES | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC(C(C(O)=O)C)=C2 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.28 |
| Afficher plus |