Learn More
Ester éthylique de cétorolac (racémique), TRC
Code produit 30386654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386654 200 mg
30377016 25 mg
30383082 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE937730200MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108061-03-6
Formule moléculaire C17 H17 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 283.32
Synonyme 5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylic acid ethyl ester, 1H-Pyrrolizine-1-carboxylic acid, 5-benzoyl-2,3-dihydro-, ethyl ester, (±)-, Ketorolac ethyl ester
Nom IUPAC Éthyle 5-benzoyle-2,3-dihydro-1H-pyrrolizine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketorolac Ethyl Ester
Quantité 200 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-21-17(20)13-10-11-18-14(13)8-9-15(18)16(19)12-6-4-3-5-7-12/h3-9,13H,2,10-11H2,1H3
Poids de la formule 283.1208
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.