Learn More
Ketorolac tromethamine salt, MedChemExpress
Description
Ketorolac tromethamine salt (RS37619 tromethamine salt) is a non-steroidal anti-inflammatory agent, acting as a nonselective COX inhibitor, with IC50s of 20 nM for COX-1 and 120 nM for COX-2.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ketorolac tromethamine salt |
| CAS | 74103-07-4 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H24N2O6 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ketorolac Tromethamine Ketorolac tris salt RS37619 tromethamine salt |
| Informations sur la solubilité | H2O : 100 mg/mL (265.67 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 30 mg/mL (79.70 mM) |
| SMILES | O=C(C1C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)N2CC1)O.OCC(CO)(N)CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.4 |
| Afficher plus |