Learn More
Ketotifen Fumarate, TRC
Code produit 17982315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982315 250 mg 250mg
17980955 500 mg 500mg
17962745 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17982315 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK315100250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34580-14-8
Formule moléculaire C19 H19 N O S . C4 H4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 425.5
Synonyme Ketotifen Hydrogen Fumarate, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)-, (E)-2-butenedioate (1:1), Allerkif, HC 20511, HC 20511 fumarate, Ketotifen fumarate, Ketotifen hydrogen fumarate, Totifen, Zaditen, Zaditor, Zasten
Nom IUPAC (E)-but-2-acide énedioïque ; 10-(1-1-méthylpipéridine-4-ylidène)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophène-4-one
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketotifen Hydrogen Fumarate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Poids de la formule 425.1297
Pourcentage de pureté >95%