Learn More
Ketotifen, TRC
Code produit 30180334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180334 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30180334 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK315413100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketotifen
CAS 34580-13-7
Formule moléculaire C19 H19 N O S
Quantité 100 mg
Synonyme Ketotifen, 10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one, 4,9-dihydro-4-(1-methyl-4-piperidinylidene)- (9CI), (±)-Ketotifen, 4-(1-Methyl-4-piperidinylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-d]thiophene-10(9H)-one, HC 20-511
Formule InChI InChI=1S/C19H19NOS/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3
SMILES CN1CCC(=C2c3ccccc3CC(=O)c4sccc24)CC1
Nom IUPAC 10-(1-1-méthylpipéridine-4-ylidène)-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophène-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 309.43
Poids de la formule 309.1187