Learn More
behr Labor-Technik™ Extracteur Soxhlet KEX 100 F
Code produit 10195450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10195450 30 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10195450 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00217706
 Article restreint
Expédition estimée: 01-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Système d’extraction compact complet avec rack de base, dispositif de chauffage, support, tuyaux et verrerie (flacons de réaction, extracteur, condenseur Dimroth pour extraction).
  • Équipement compact
    • Tube de levage spécialement développé pour des cycles d’extraction homogènes
      • Grâce aux extracteurs dotés d’un robinet d’arrêt, toute distillation supplémentaire après extraction est inutile (réacheminement direct du solvant vers le réservoir)
Spécification
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 30 mL
Hauteur (métrique) 71,5 cm
Largeur (métrique) 23 cm
Poids (métrique) 7,5 kg
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 VCA
Puissance 450 W