Learn More
behr Labor-Technik™ Extracteur Soxhlet KEX 250 F
Code produit 10719794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10719794 250 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10719794 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00217732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2429.04€
    1163.96€ / 1 pièces
    Économisez 1265.08€
    52% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Appareil complet d’extraction d’échantillons uniques Kompakt pour l’extraction Soxhlet. Le système d’extraction behr Labor-Technik™ KEX 250 F Soxhlet comprend un robinet.
  • Avec robinet
  • Pour l’extraction des graisses de 100 ml
  • Une position d’échantillon
  • Appareil complet d’extraction d’échantillon simple Kompakt :
    • Support
    • Chauffe-ballons
    • Tuyaux
    • Verre
      • Flacon à fond rond
      • Extractor
      • Condenseur de reflux Dimroth
  • Régulation de chauffage à variation continue.
  • L’utilisation d’extracteurs avec un robinet d’arrêt élimine la nécessité de toute distillation supplémentaire après l’extraction
  • Condenseurs avec raccords de tubulure vissés
Spécification
Type de produit Extracteur Soxhlet
Capacité (métrique) 250 ml
Hauteur (métrique) 80 cm
Largeur (métrique) 23 cm
Poids (métrique) 7,5 kg
Fréquence 50/60 Hz
Tension 230 VCA
Puissance 450 W