Learn More
Caframo™ Clé de mandrin
GREENER_CHOICE
Code produit 12967096
Change view
Click to view available options
Type:
Outil polyvalent
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
12967096 Outil polyvalent 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12967096 Fournisseur Caframo™ Code fournisseur 13CKEY
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Clé de serrage pour agitateurs à tête plate Caframo™ et Fisherbrand™. Resserre fermement le mandrin pour maintenir l’arbre de mélange en place. Clé de serrage uniquement
  • S’adapte aux agitateurs verticaux CSET Caframo
  • Inclut un outil hexagonal de 2,5 mm pour l’installation et le retrait du mandrin de l’arbre de sortie de l’agitateur à des fins de nettoyage ou de remplacement.
  • S’adapte aux agitateurs verticaux CSET Caframo
  • Construction en acier inoxydable 420
  • Haute résistance et haute résistance à l’usure
  • Dimensions : 81 x 40 mm
  • Inclut un outil hexagonal de 2,5 mm pour l’installation et le retrait du mandrin de l’arbre de sortie de l’agitateur à des fins de nettoyage ou de remplacement.
Spécification
Hauteur (métrique) 81 mm
Comprend Clé de mandrin et outil hexagonal de 2,5 mm tout-en-un
Type Outil polyvalent
Largeur (métrique) 40 mm