Learn More
Miele Professional Jeu de clés A 838
Code produit 30130363 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30130363 Acier inoxydable 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30130363 Fournisseur Miele Professional Code fournisseur 11054290
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Un jeu de clés 838 pour régler la hauteur des paniers et installer/retirer les buses d'injection.
  • Ensemble comprenant une clé Torx et une clé plate
  • Convient pour Miele paniers supérieurs et unités mobiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Jeu de clés hexagonales en forme de L
Matériau Acier inoxydable
Couleur Argent
À utiliser avec (application) Réglage des hauteurs de panier et assemblage/démontage des buses d’injecteurs
Comprend Clé torx et clé ouverte