Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plastics for 24 deep-well format
Code produit 12653116 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Consommable en plastique
Peigne à 6 embouts et plaque 24 puits profonds
Peigne à embouts et plaque à 24 puits profonds
Peigne à embouts et plaque à 24 puits profonds, stérile
Peigne à embouts, plaque à 24 puits profonds, code-barres
Plaque 24 puits profonds, code-barres, stérile
Plaque à 24 puits profonds, stérile
Plaque à 24 puits profonds
Plaque à 24 puits profonds, code-barres
À utiliser avec (équipement):
KingFisher Duo Prime, Flex et Presto
KingFisher Apex
KingFisher Flex et Presto
À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement
À utiliser uniquement avec KingFisher Apex
Conditionnement:
1 pièce
48 pièces
50 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12653116 Plaque à 24 puits profonds, stérile KingFisher Duo Prime, Flex et Presto 50 pièces
16552452 Consommable en plastique À utiliser uniquement avec KingFisher Apex 50 pièces
12663116 Plaque à 24 puits profonds KingFisher Duo Prime, Flex et Presto 50 pièces
12624075 Peigne à embouts et plaque à 24 puits profonds KingFisher Flex et Presto 50 pièces
10727030 Peigne à embouts et plaque à 24 puits profonds KingFisher Flex et Presto 1 pièce
12643116 Peigne à 6 embouts et plaque 24 puits profonds À utiliser avec KingFisher Duo Prime uniquement 48 pièces
17140069 Plaque à 24 puits profonds, code-barres KingFisher Apex 50 pièces
17190069 Peigne à embouts, plaque à 24 puits profonds, code-barres KingFisher Apex 50 pièces
17150069 Plaque 24 puits profonds, code-barres, stérile KingFisher Apex 50 pièces
17100079 Peigne à embouts et plaque à 24 puits profonds, stérile KingFisher Apex 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12653116 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 95040470
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Optimisez vos performances à l’aide des consommables Thermo Scientific™ KingFisher spécialement conçus pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime et Presto.
Optimisez vos performances grâce aux Thermo Scientific™ KingFisher Plastics conçus spécifiquement pour une utilisation avec les instruments KingFisher Flex, Duo Prime, Presto et Apex. Les instruments KingFisher utilisent des plaques en plastique jetables et des peignes à pointes en PP qui conviennent parfaitement pour le traitement des particules magnétiques en raison de leur faible affinité de liaison pour les biomolécules. Le rendement et la qualité de la protéine isolée ou de l’acide nucléique sont considérablement améliorés grâce à des plaques spéciales et des peignes à pointes conçus pour les systèmes KingFisher.
À utiliser avec : Plaques Deepwell Thermo Scientific™ KingFisher™ 24, Plaques Deepwell Thermo Scientific™ Microtiter™ 96, Plaques KingFisher 96 et plaques PCR rigides à jupe pleine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Plaque à 24 puits profonds, stérile
Format Plaque à 24 puits Deep-Well
Capacité 24 échantillons
À utiliser avec (équipement) KingFisher Duo Prime, Flex et Presto