Description
KingFisher Apex est un système flexible pour différents types de besoins de traitement d’échantillons qui permet un traitement de particules magnétiques automatisé et hautement polyvalent pour la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité
- Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
- Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
- Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
- Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
- Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
- Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tête 96 PCR |
| Volume (métrique) de traitement | 10 à 80 μl |
| Format | Plaque 96 puits |
| Capacité | 96 échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher Apex |
| Tiges magnétiques | 96 |
| Taille des particules (métrique) | environ > 1 μm |
| Type de tête magnétique | 96 PCR |
| Type de microplaques | Plaque PCR 96 puits (semi/à jupe) |
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.