Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Accessories
Code produit 16582442 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur de plaques
Bloc chauffant
Lampe à UV (rechange)
Tête 96 puits profonds
Tête combinée
Tête 24 Combi
Tête 96 PCR
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16582442 Tête 24 Combi 1 pièce
18466738 Bloc chauffant 1 pièce
16552442 Tête 96 PCR 1 pièce
16562442 Tête combinée 1 pièce
16572442 Tête 96 puits profonds 1 pièce
16592432 Bloc chauffant 1 pièce
16502442 Bloc chauffant 1 pièce
16512442 Bloc chauffant 1 pièce
16522442 Bloc chauffant 1 pièce
16532442 Bloc chauffant 1 pièce
16542442 Bloc chauffant 1 pièce
16572452 Adaptateur de plaques 1 pièce
16582452 Adaptateur de plaques 1 pièce
16592452 Lampe à UV (rechange) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 16582442 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 24079940
En stock
KingFisher Apex est l’instrument de préparation d’échantillons de paillasse le plus facile à utiliser et le plus polyvalent du laboratoire pour 24 et 96 échantillons par cycle. Extraction homogène à haut débit d’ADN, d’ARN, de protéines et de cellules avec une vaste sélection de protocoles d’application validés
KingFisher Apex est un système flexible pour différents types de besoins de traitement d’échantillons qui permet un traitement de particules magnétiques automatisé et hautement polyvalent pour la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules à partir de pratiquement n’importe quelle source. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité
  • Système de purification d’échantillons à haut débit facile à utiliser pour l’automatisation de la purification de l’ADN / ARN, des protéines et des cellules
  • Permet une purification polyvalente et à haute vitesse avec des résultats reproductibles
  • Interface facile à utiliser avec un écran tactile permettant à l’utilisateur de contrôler tous les détails de l’application et du processus de purification
  • Logiciel BindIx pour PC pour plus de commodité
  • Vaste sélection de protocoles validés pour différents types d’applications
  • Bibliothèque cloud pour une récupération rapide des protocoles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête 24 Combi
Volume (métrique) de traitement Plaque à 24 puits DW 30 à 5000 μl, 24 tube de stockage 200 à 1000 μl
Format 24
Capacité 24 échantillons
À utiliser avec (équipement) KingFisher Apex
Tiges magnétiques 24
Taille des particules (métrique) environ > 1 μm
Type de tête magnétique 24
Type de microplaques 24 DW, 24 tubes de stockage