Learn More
KG-501, MedChemExpress
Code produit 16483818
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483818 10 mg
16466547 5 mg
16460197 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16483818 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103299
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
MedChemExpress KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
KG-501 is a CREB inhibitor, with an IC50 of 6.89 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau KG-501
CAS 18228-17-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H13ClNO5P
Quantité 10 mg
Synonyme Naphthol AS-E phosphate
Informations sur la solubilité DMSO : 6 mg/mL (15.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=C(OP(O)(O)=O)C=C2C=CC=CC2=C1)NC3=CC=C(Cl)C=C3
Poids moléculaire (g/mol) 377.72
Poids de la formule 377.72
Pourcentage de pureté 98.08%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation